L-Alanin, EMPROVE® EXPERT Ph. Eur., USP geeignet für die Verwendung als Trägerstoff, SAFC®
Lieferant: Merck
Synonyme: H-L-Ala-OH, (S)-(+)-2-Aminopropionic acid, L(+)-2-Aminopropionic acid, A, (S)-(+)-Alanin, α-Alanin, H-Ala-OH, (S)-(+)-2-Aminopropionsäure, L(+)-Alanin, (S)-(+)-2-Aminopropansäure, L-α-Alanin
1.01700.1000 1.01700.9010
1.01700.1000EA 993 EUR
1.01700.1000 1.01700.9010
L-Alanin, EMPROVE® EXPERT Ph. Eur., USP geeignet für die Verwendung als Trägerstoff, SAFC®
L-Alanin
Formel: C₃H₇NO₂
Molecular Weight: 89,09 g/mol
Siedepunkt: 189 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 79 °C
Dichte: 1,4 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064410
CAS-Nummer: 56-41-7
EINECS: 200-273-8
Merck Index: 13,00203