o-Tolylacetonitril ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
A14787.06 A14787.14 A14787.22
A14787.06EA 24.5 EUR
A14787.06 A14787.14 A14787.22
o-Tolylacetonitril ≥98%
o-Tolylacetonitril
Purity: 98+% CAS No.: 22364-68-7 Molecular Formula: C9H9N Formula Weight: 131.18 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5275 Odour: Almond-like Boiling Point: 211-213° Beilstein Reference: 907182 UN No.: 3276 MDL No.: MFCD00001904
Formel: C₉H₉N
Siedepunkt: 211…213 °C
Schmelzpunkt: 58…59 °C
Dichte: 1,010
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001904
CAS-Nummer: 22364-68-7
EINECS: 244-937-5
UN: 3276
ADR: 6.1,III