(4-Hydroxyphenyl)acetonitril ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Hydroxybenzylcyanid
A10971.03
A10971.06
A10971.14
A10971.03EA
21.8
EUR
A10971.03
A10971.06
A10971.14
(4-Hydroxyphenyl)acetonitril ≥97%
(4-Hydroxyphenyl)acetonitril
Purity: 97%
CAS No.: 14191-95-8
Molecular Formula: C8H7NO
Formula Weight: 133.15
Melting Point: 66-71°
Boiling Point: 329-331°
MDL No.: MFCD00002383
Formel:
C₈H₇NO Siedepunkt: 329…331 °C Schmelzpunkt: 66…71 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002383 CAS-Nummer: 14191-95-8 EINECS: 238-046-0 |