p-Tolylacetonitril ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: (4-Methylphenyl)acetonitril, 4-Methylbenzylcyanid
A12169.06 A12169.14
A12169.06EA 19.8 EUR
A12169.06 A12169.14
p-Tolylacetonitril ≥98%
p-Tolylacetonitril
Purity: 98+% CAS No.: 2947-61-7 Molecular Formula: C9H9N Formula Weight: 131.18 Flash Point: 106°(222°F) Refractive Index: 1.5190 Melting Point: 18° Boiling Point: 242-243° Beilstein Reference: 1099645 UN No.: 3276 MDL No.: MFCD00001922
Formel: C₉H₉N
Molecular Weight: 131,18 g/mol
Siedepunkt: 242…243 °C
Schmelzpunkt: 18 °C
Dichte: 0,989
Flammpunkt: 106 °C (222 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001922
CAS-Nummer: 2947-61-7
EINECS: 220-963-2
UN: 3276
ADR: 6.1,III