p-Tolylacetonitril 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: (4-Methylphenyl)acetonitril, 4-Methylbenzylcyanid
126440250 126440050 126441000
ACRO126440250EA 45.1 EUR
ACRO126440250 ACRO126440050 ACRO126441000
p-Tolylacetonitril 98%
p-Tolylacetonitril
Formel: C₉H₉N
Molecular Weight: 131,18 g/mol
Siedepunkt: 242…243 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 18 °C
Dichte: 0,99 g/cm³
Flammpunkt: 106 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001922
CAS-Nummer: 2947-61-7
EINECS: 220-963-2
UN: 3276
ADR: 6.1,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5170 to 1.5195 (20°C, 589 nm)
GC ≥97 %
Sulfate (SO4) ≤5 ppm
Aluminium (Al) ≤0.5 ppm
Barium (Ba) ≤10 ppm
Calcium (Ca) ≤5 ppm
Chromium (Cr) ≤0.5 ppm
Iron (Fe) ≤0.5 ppm
Lithium (Li) ≤1 ppm
Magnesium (Mg) ≤1 ppm
Manganese (Mn) ≤0.5 ppm
Potassium (K) ≤5 ppm
Sodium (Na) ≤10 ppm