(4-Nitrophenyl)acetonitril, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 4-Nitrobenzylcyanid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
151572-100G 151572-25G
SIAL151572-100GEA 93.2 EUR
SIAL151572-100G SIAL151572-25G
(4-Nitrophenyl)acetonitril, Sigma-Aldrich®
(4-Nitrophenyl)acetonitril
Formel: C₈H₆N₂O₂
Molecular Weight: 162,15 g/mol
Siedepunkt: 336 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 108…113 °C
MDL: MFCD00007372
CAS-Nummer: 555-21-5
EINECS: 209-085-0
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,06688