4-Amino-3-brombenzonitril, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
642770-1G
642770-5G
SIAL642770-1GEA
69
EUR
SIAL642770-1G
SIAL642770-5G
4-Amino-3-brombenzonitril, Sigma-Aldrich®
4-Amino-3-brombenzonitril
Formel:
C₇H₅BrN₂ Molecular Weight: 197,03 g/mol |
MDL:
MFCD01861386 CAS-Nummer: 50397-74-5 UN: 3439 ADR: 6.1,III |