2-Amino-3-brom-5-nitrobenzonitril
Lieferant: Thermo Scientific
SB01878.1 SB01878.10 SB01878EE
MAYBSB01878.1EA 0 EUR
MAYBSB01878.1 MAYBSB01878.10 MAYBSB01878EE
2-Amino-3-brom-5-nitrobenzonitril
2-Amino-3-brom-5-nitrobenzonitril
Formel: C₇H₄BrN₃O₂
Molecular Weight: 242.03 g/mol
Schmelzpunkt: 233…235 °C
Dichte: 1.949
MDL: MFCD00054185
CAS-Nummer: 17601-94-4
EINECS: 241-574-4
UN: 3439
ADR: 6.1 III