2-Cyan-3-fluoranilin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2-Amino-6-fluorbenzonitril, 2-Amino-6-fluorbenzoesäurenitril
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
429856-10G 429856-1G
SIAL429856-10GEA 179 EUR
SIAL429856-10G SIAL429856-1G
2-Cyan-3-fluoranilin, Sigma-Aldrich®
2-Cyan-3-fluoranilin
Formel: C₇H₅FN₂
Molecular Weight: 136,13 g/mol
Siedepunkt: 272 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 127 °C
MDL: MFCD00015477
CAS-Nummer: 77326-36-4
UN: 3439
ADR: 6.1,III