2-Amino-4,5-dimethoxybenzonitril
Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung
Synonyme: 2-Cyano-4,5-dimethoxyaniline
013112-5G 013112-25G
FLUO013112-5GEA 203 EUR
FLUO013112-5G FLUO013112-25G
2-Amino-4,5-dimethoxybenzonitril
2-Amino-4,5-dimethoxybenzonitril
Formel: C₉H₁₀N₂O₂
Molecular Weight: 178,19 g/mol
Siedepunkt: 334 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 156 °C
MDL: MFCD00058682
CAS-Nummer: 26961-27-3
UN: 3439
ADR: 6.1,III