2-Amino-3,5-dibrombenzonitril
Lieferant: FLUOROCHEM
CFF403.10 CFF403.25 CFF403.50 017426-10G 017426-25G 017426-50G
CHMPCFF403.10EA 375 EUR
CHMPCFF403.10 CHMPCFF403.25 CHMPCFF403.50 FLUO017426-10G FLUO017426-25G FLUO017426-50G
2-Amino-3,5-dibrombenzonitril
2-Amino-3,5-dibrombenzonitril
Formel: C₇H₄Br₂N₂
Molecular Weight: 275.93 g/mol
MDL: MFCD00179571
CAS-Nummer: 68385-95-5