2-Cyan-4,6-dichloranilin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
642819-1G 642819-5G
SIAL642819-1GEA 26 EUR
SIAL642819-1G SIAL642819-5G
2-Cyan-4,6-dichloranilin, Sigma-Aldrich®
2-Cyan-4,6-dichloranilin
Formel: C₇H₄Cl₂N₂
Molecular Weight: 187,03 g/mol
MDL: MFCD00158947
CAS-Nummer: 36764-94-0