2-Cyan-4-fluoranilin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
642924-10G
642924-1G
SIAL642924-10GEA
248
EUR
SIAL642924-10G
SIAL642924-1G
2-Cyan-4-fluoranilin, Sigma-Aldrich®
2-Cyan-4-fluoranilin
Formel:
C₇H₅FN₂ Molecular Weight: 136.13 g/mol |
MDL:
MFCD02683869 CAS-Nummer: 61272-77-3 |