2-Cyan-5-methylanilin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2-Cyano-5-methylaniline
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
214280-1G 214280-5G
SIAL214280-1GEA 47.2 EUR
SIAL214280-1G SIAL214280-5G
2-Cyan-5-methylanilin, Sigma-Aldrich®
2-Cyan-5-methylanilin
Formel: C₈H₈N₂
Molecular Weight: 132,16 g/mol
MDL: MFCD00173706
CAS-Nummer: 26830-96-6
EINECS: 248-020-0
UN: 3439
ADR: 6.1,III