3-Cyan-4-fluoranilin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
5-Amino-2-fluorbenzonitril, 5-Amino-2-fluorbenzoesäurenitril
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
639877-25G
639877-5G
SIAL639877-25GEA
264
EUR
SIAL639877-25G
SIAL639877-5G
3-Cyan-4-fluoranilin, Sigma-Aldrich®
3-Cyan-4-fluoranilin
Formel:
C₇H₅FN₂ Molecular Weight: 136,13 g/mol |
MDL:
MFCD00277872 CAS-Nummer: 53312-81-5 UN: 3439 ADR: 6.1,III |