o-Tolidin 95% pract.
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 3,3'-Dimethylbenzidin, 4,4′-Di-o-toluidin, 4,4'-Diamino-3,3'-dimethyldiphenyl, Diaminoditolyl, 3,3′-Dimethylbiphenyl-4,4′-diamin, p,p′-Diamino-m,m′-dimethyldiphenyl, 4,4'-Bi-o-toluidin
421120250 421121000 421122500 421125000
ACRO421120250EA 103 EUR
ACRO421120250 ACRO421121000 ACRO421122500 ACRO421125000
o-Tolidin 95% pract.
o-Tolidin
Formel: [-C₆H₃(CH₃)-₄-NH₂]₂
Molecular Weight: 212,29 g/mol
Siedepunkt: ∼361 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 125…132 °C
Dichte: ~ 1,234 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 244 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00014773
CAS-Nummer: 119-93-7
EINECS: 204-358-0
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,09651
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Beige to grey to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 125 to 132 °C
Titration with HClO4 ≥94 %