4-Cyan-2-fluoranilin
Lieferant: CHEMPUR
FL13035.POR 013035-5G 013035-25G
CHMPFL13035.POREA 0 EUR
CHMPFL13035.POR FLUO013035-5G FLUO013035-25G
4-Cyan-2-fluoranilin
4-Cyan-2-fluoranilin
Formel: C₇H₅FN₂
MDL: MFCD00055559
CAS-Nummer: 63069-50-1
UN: 3439
ADR: 6.1,III