4-Cyan-2-iodanilin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 4-Amino-3-iodbenzoesäurenitril, 4-Amino-3-iodbenzonitril
657123-1G 657123-5G
SIAL657123-1GEA 28.1 EUR
SIAL657123-1G SIAL657123-5G
4-Cyan-2-iodanilin, Sigma-Aldrich®
4-Cyan-2-iodanilin
Formel: C₇H₅IN₂
Molecular Weight: 244,03 g/mol
MDL: MFCD04039964
CAS-Nummer: 33348-34-4