4-Cyan-2-methylanilin 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
4-Cyano-2-methylaniline
L17868.06
L17868.03
L17868.06EA
80.5
EUR
L17868.06
L17868.03
4-Cyan-2-methylanilin 98%
4-Cyan-2-methylanilin
Purity: 98+%
CAS No.: 78881-21-7
Molecular Formula: C8H8N2
Formula Weight: 132.17
Melting Point: 93-94°
Beilstein Reference: 3235728
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD02093969
Formel:
C₈H₈N₂ Molecular Weight: 132.17 Siedepunkt: 292 Schmelzpunkt: 93…94 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02093969 CAS-Nummer: 78881-21-7 UN: 3439 ADR: 6.1 III |