4-Cyan-2-nitroanilin
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme:
4-Cyano-2-nitroaniline
SPB07643.250
SPB07643.1
CHMPSPB07643.250EA
0
EUR
CHMPSPB07643.250
MAYBSPB07643.1
4-Cyan-2-nitroanilin
4-Cyan-2-nitroanilin
Formel:
C₇H₅N₃O₂ Molecular Weight: 163,14 g/mol |
MDL:
MFCD00013373 CAS-Nummer: 6393-40-4 UN: 3439 ADR: 6.1,III |