1-Butylpyridiniumbromid ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: N-butylpyridinium bromide, 1-n-Butylpyridinium bromide
H26995.18 H26995.06
H26995.18EA 176 EUR
H26995.18 H26995.06
1-Butylpyridiniumbromid ≥99%
1-Butylpyridinium bromide
Purity: 99% CAS No.: 874-80-6 Molecular Formula: C9H14BrN Formula Weight: 216.12 Melting Point: 105-108° MDL No.: MFCD00671496
Formel: C₉H₁₄BrN
Molecular Weight: 216,12 g/mol
Schmelzpunkt: 105…108 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00671496
CAS-Nummer: 874-80-6