2,4-Difluorbenzonitril, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
264326-25G
SIAL264326-25GEA
49.1
EUR
SIAL264326-25G
2,4-Difluorbenzonitril, Sigma-Aldrich®
2,4-Difluorbenzonitril
Formel:
C₇H₃F₂N Molecular Weight: 139.1 g/mol Siedepunkt: 80…83 °C (22.5 mmHg) Schmelzpunkt: 46…47 °C |
MDL:
MFCD00009826 CAS-Nummer: 3939-09-1 EINECS: 223-523-8 UN: 3439 ADR: 6.1 III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...