2-Fluor-4-hydroxybenzonitril
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 2-Fluor-4-hydroxybenzoesäurenitril
008675-5G 008675-25G
FLUO008675-5GEA 34.1 EUR
FLUO008675-5G FLUO008675-25G
2-Fluor-4-hydroxybenzonitril
2-Fluor-4-hydroxybenzonitril
Formel: C₇H₄FNO
Molecular Weight: 137.11 g/mol
Siedepunkt: 261
Schmelzpunkt: ∼124 °C
Dichte: 1.45 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00192177
CAS-Nummer: 82380-18-5
EINECS: 422-810-7