2-Fluor-4-nitrobenzonitril
Lieferant: CHEMPUR
FL13092.POR
013092-25G
013092-5G
013092-10G
013092-20G
CHMPFL13092.POREA
0
EUR
CHMPFL13092.POR
FLUO013092-25G
FLUO013092-5G
FLUO013092-10G
FLUO013092-20G
2-Fluor-4-nitrobenzonitril
2-Fluor-4-nitrobenzonitril
Formel:
C₇H₃FN₂O₂ Molecular Weight: 166,11 g/mol |
MDL:
MFCD04038715 CAS-Nummer: 34667-88-4 |