2-Fluor-5-iodbenzonitril
Lieferant: FLUOROCHEM
013037-5G 013037-25G
FLUO013037-5GEA 85.7 EUR
FLUO013037-5G FLUO013037-25G
2-Fluor-5-iodbenzonitril
2-Fluor-5-iodbenzonitril
Formel: C₇H₃FIN
Molecular Weight: 247.01 g/mol
MDL: MFCD03094225
CAS-Nummer: 351003-36-6
UN: 3439
ADR: 6.1 III