2-Fluor-5-nitrobenzonitril
Lieferant: FLUOROCHEM
CFF202.5 CFF202.25 006297-1G 006297-5G 006297-25G
CHMPCFF202.5EA 242 EUR
CHMPCFF202.5 CHMPCFF202.25 FLUO006297-1G FLUO006297-5G FLUO006297-25G
2-Fluor-5-nitrobenzonitril
2-Fluor-5-nitrobenzonitril
Formel: C₇H₃FN₂O₂
Molecular Weight: 166,11 g/mol
Schmelzpunkt: 79 °C
MDL: MFCD00042299
CAS-Nummer: 17417-09-3
UN: 3439
ADR: 6.1,III