2-Fluor-6-hydroxybenzonitril
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
2-Fluor-6-hydroxybenzoesäurenitril
013036-1G
013036-5G
FLUO013036-1GEA
36.9
EUR
FLUO013036-1G
FLUO013036-5G
2-Fluor-6-hydroxybenzonitril
2-Fluor-6-hydroxybenzonitril
Formel:
C₇H₄FNO Molecular Weight: 137.11 g/mol |
MDL:
MFCD03428592 CAS-Nummer: 140675-43-0 UN: 3439 ADR: 6.1 III |