2-Fluor-6-iodbenzonitril
Lieferant: Thermo Scientific
CD07951.1
CD07951.10
MAYBCD07951.1EA
0
EUR
MAYBCD07951.1
MAYBCD07951.10
2-Fluor-6-iodbenzonitril
2-Fluor-6-iodbenzonitril
Formel:
C₇H₃FIN Molecular Weight: 247.01 g/mol Siedepunkt: 281 Schmelzpunkt: 48.5…50.5 °C |
MDL:
MFCD00015478 CAS-Nummer: 79544-29-9 UN: 3439 ADR: 6.1 III |