4-Nitro-o-toluonitril, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2-Methyl-4-nitrobenzonitril, 2-Methyl-4-nitrobenzoesäurenitril
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
537012-1G 537012-5G
SIAL537012-1GEA 36 EUR
SIAL537012-1G SIAL537012-5G
4-Nitro-o-toluonitril, Sigma-Aldrich®
4-Nitro-o-toluonitril
Formel: C₈H₆N₂O₂
Molecular Weight: 162,15 g/mol
MDL: MFCD03095378
CAS-Nummer: 89001-53-6