5-Nitro-o-toluonitril
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 2-Methyl-5-nitrobenzoesäurenitril, 2-Methyl-5-nitrobenzonitril
BTB09853.1 BTB09853.10 BTB09853.50
MAYBBTB09853.1EA 0 EUR
MAYBBTB09853.1 MAYBBTB09853.10 MAYBBTB09853.50
5-Nitro-o-toluonitril
5-Nitro-o-toluonitril
Formel: C₈H₆N₂O₂
Molecular Weight: 162,15 g/mol
Siedepunkt: 174 °C (18 mmHg)
Schmelzpunkt: 104…106 °C
MDL: MFCD00017040
CAS-Nummer: 939-83-3
UN: 3439
ADR: 6.1,III