4-Nitro-m-toluonitril ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 3-Methyl-4-nitrobenzonitrile
A11301.06 A11301.09 A11301.14
A11301.06EA 72.6 EUR
A11301.06 A11301.09 A11301.14
4-Nitro-m-toluonitril ≥97%
4-Nitro-m-toluonitril
Purity: 97% CAS No.: 96784-54-2 Molecular Formula: C8H6N2O2 Formula Weight: 162.15 Melting Point: 78-84° Beilstein Reference: 2443778 UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00017615
Formel: C₈H₆N₂O₂
Molecular Weight: 162,15 g/mol
Schmelzpunkt: 78…84 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00017615
CAS-Nummer: 96784-54-2
UN: 3439
ADR: 6.1,III