4-Nitro-m-toluonitril
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 3-Methyl-4-nitrobenzonitrile
TL00730.1 TL00730.10 TL00730.50
MAYBTL00730.1EA 0 EUR
MAYBTL00730.1 MAYBTL00730.10 MAYBTL00730.50
4-Nitro-m-toluonitril
4-Nitro-m-toluonitril
Formel: C₈H₆N₂O₂
Molecular Weight: 162,15 g/mol
Schmelzpunkt: 80 °C
MDL: MFCD00017615
CAS-Nummer: 96784-54-2
UN: 3439
ADR: 6.1,III