2-Nitro-p-toluonitril
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 4-Methyl-2-nitrobenzonitril, 4-Methyl-2-nitrobenzoesäurenitril
TL00550.1 TL00550.50
MAYBTL00550.1EA 0 EUR
MAYBTL00550.1 MAYBTL00550.50
2-Nitro-p-toluonitril
2-Nitro-p-toluonitril
Formel: C₈H₆N₂O₂
Molecular Weight: 162,15 g/mol
MDL: MFCD00056107
CAS-Nummer: 26830-95-5
EINECS: 248-019-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III