4'-Nitroacetophenon
Lieferant: Thermo Scientific
SB01771.1 SB01771.10 SB01771.50
MAYBSB01771.1EA 0 EUR
MAYBSB01771.1 MAYBSB01771.10 MAYBSB01771.50
4'-Nitroacetophenon
4'-Nitroacetophenon
Formel: C₈H₇NO₃
Siedepunkt: 275 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 76…78 °C
Flammpunkt: 149 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007355
CAS-Nummer: 100-19-6
EINECS: 202-827-4