2-Aminoisobuttersäure 99%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific

Synonyme: 2-Methylalanin, 2-Amino-2-methylpropansäure, H-Aib-OH, 2-Amino-2-methylpropionsäure, α-Aminoisobuttersäure

A13021.14 A13021.22 A13021.30
A13021.14EA 40.2 EUR
A13021.14 A13021.22 A13021.30
2-Aminoisobuttersäure 99%
2-Aminoisobuttersäure

Purity: 99% CAS No.: 62-57-7 Molecular Formula: C4H9NO2 Formula Weight: 103.12 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 506496 Merck Reference: 14,445 MDL No.: MFCD00008049

Formel: C₄H₉NO₂
Molecular Weight: 103.12 g/mol
Siedepunkt: 204
Schmelzpunkt: >300 °C
Dichte: 1.278 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008049
CAS-Nummer: 62-57-7
EINECS: 200-544-0
Merck Index: 13,00444

Bestellen

TECHNISCHE DATEN

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR