2-Aminoisobuttersäure 98+%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
2-Methylalanin, 2-Amino-2-methylpropansäure, H-Aib-OH, 2-Amino-2-methylpropionsäure, α-Aminoisobuttersäure
225760250
225761000
ACRO225760250EA
35.4
EUR
ACRO225760250
ACRO225761000
2-Aminoisobuttersäure 98+%
2-Aminoisobuttersäure
Formel:
C₄H₉NO₂ Molecular Weight: 103,12 g/mol Siedepunkt: 204 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 335 °C Dichte: 1,278 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00008049 CAS-Nummer: 62-57-7 EINECS: 200-544-0 Merck Index: 13,00444 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to off-white Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration with HClO4 | ≥98.0 % |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...