2-Aminoisobuttersäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2-Methylalanin, 2-Amino-2-methylpropansäure, H-Aib-OH, 2-Amino-2-methylpropionsäure, α-Aminoisobuttersäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
850993-100G 850993-25G
SIAL850993-100GEA 112 EUR
SIAL850993-100G SIAL850993-25G
2-Aminoisobuttersäure, Sigma-Aldrich®
2-Aminoisobuttersäure
Formel: C₄H₉NO₂
Molecular Weight: 103,12 g/mol
Siedepunkt: 204 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 335 °C
Dichte: 1,278 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00008049
CAS-Nummer: 62-57-7
EINECS: 200-544-0
Merck Index: 13,00444