DL-Alanin ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
H-DL-Ala-OH, (±)-2-Aminopropansäure, (±)-2-Aminopropionic acid, (±)-Alanin, α-Alanin, (±)-2-Aminopropionsäure, DL-α-Alanin
A12230.0B
A12230.0I
A12230.30
A12230.0BEA
117
EUR
A12230.0B
A12230.0I
A12230.30
DL-Alanin ≥99%
DL-Alanin
Purity: 99%
CAS No.: 302-72-7
Molecular Formula: C3H7NO2
Formula Weight: 89.09
Melting Point: ca 292° dec.
Beilstein Reference: 635807
Merck Reference: 14,204
MDL No.: MFCD00064408
Formel:
C₃H₇NO₂ Molecular Weight: 89,09 g/mol Siedepunkt: 189 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: ∼ 292 °C (Zersetzung) Dichte: 1,42 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00064408 CAS-Nummer: 302-72-7 EINECS: 206-126-4 Merck Index: 14,204 |