DL-Alanin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: H-DL-Ala-OH, (±)-2-Aminopropansäure, (±)-2-Aminopropionic acid, (±)-Alanin, α-Alanin, (±)-2-Aminopropionsäure, DL-α-Alanin

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300

W381810-10KG-K W381810-1KG-K W381810-5KG-K
SIALW381810-10KG-KEA 767 EUR
SIALW381810-10KG-K SIALW381810-1KG-K SIALW381810-5KG-K
DL-Alanin, Sigma-Aldrich®
DL-Alanin
Formel: C₃H₇NO₂
Molecular Weight: 89.09 g/mol
Siedepunkt: 189
Schmelzpunkt: 79
Dichte: 1.42 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064408
CAS-Nummer: 302-72-7
EINECS: 206-126-4
Merck Index: 13,00203

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR