2-Bromisobuttersäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2-Brom-2-methylpropionsäure, 2-Brom-2-methylpropansäure, α-Bromisobuttersäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
306851-100G 306851-25G
SIAL306851-100GEA 128 EUR
SIAL306851-100G SIAL306851-25G
2-Bromisobuttersäure, Sigma-Aldrich®
2-Bromisobuttersäure
Formel: C₄H₇BrO₂
Molecular Weight: 167 g/mol
Siedepunkt: 198…200 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 48 °C
Dichte: 1,43 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00004168
CAS-Nummer: 2052-01-9
EINECS: 218-139-2
UN: 3261
ADR: 8,II