2-Bromisobuttersäure 98%

Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr

Synonyme: 2-Brom-2-methylpropionsäure, 2-Brom-2-methylpropansäure, α-Bromisobuttersäure

305201000 305200050 305205000
ACRO305201000EA 61.3 EUR
ACRO305201000 ACRO305200050 ACRO305205000
2-Bromisobuttersäure 98%
2-Bromisobuttersäure
Formel: C₄H₇BrO₂
Molecular Weight: 167 g/mol
Siedepunkt: 198…200 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 41…46 °C
Dichte: 1,43 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004168
CAS-Nummer: 2052-01-9
EINECS: 218-139-2
UN: 3261
ADR: 8,II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White to yellow to orange Semitransparent crystalline powder or crystals or mass and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 41 to 46 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR