2-Chlor-5-(chlormethyl)pyridin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
516910-25G 516910-5G
SIAL516910-25GEA 70.8 EUR
SIAL516910-25G SIAL516910-5G
2-Chlor-5-(chlormethyl)pyridin, Sigma-Aldrich®
2-Chloro-5-(chloromethyl)pyridine
Formel: C₆H₅Cl₂N
Schmelzpunkt: 37 °C
MDL: MFCD00125366
CAS-Nummer: 70258-18-3
UN: 3261
ADR: 8,II