2-Chlor-5-(chlormethyl)pyridin
Lieferant: FLUOROCHEM
019460-10G 019460-50G
FLUO019460-10GEA 0 EUR
FLUO019460-10G FLUO019460-50G
2-Chlor-5-(chlormethyl)pyridin
2-Chloro-5-(chloromethyl)pyridine
Formel: C₆H₅Cl₂N
Schmelzpunkt: 37 °C
MDL: MFCD00125366
CAS-Nummer: 70258-18-3
UN: 3261
ADR: 8,II