2-Fluorisobuttersäure
Lieferant: FLUOROCHEM
013150-1G
013150-5G
FLUO013150-1GEA
45.9
EUR
FLUO013150-1G
FLUO013150-5G
2-Fluorisobuttersäure
2-Fluorisobuttersäure
Formel:
C₄H₇FO₂ Molecular Weight: 106,1 g/mol |
MDL:
MFCD03452788 CAS-Nummer: 63812-15-7 |