2-Hydroxyisobuttersäure, (max. 2% H₂O) 99% (Trockengewicht)
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: α-Hydroxyisobuttersäure, 2-Hydroxy-2-methylpropionsäure, 2-Hydroxy-2-methylpropansäure
A13146.14 A13146.22 A13146.36
A13146.14EA 37 EUR
A13146.14 A13146.22 A13146.36
2-Hydroxyisobuttersäure, (max. 2% H₂O) 99% (Trockengewicht)
2-Hydroxyisobuttersäure
Purity: 99% CAS No.: 594-61-6 Molecular Formula: C4H8O3 Formula Weight: 104.11 Melting Point: 77-80° Boiling Point: 114°/12mm MDL No.: MFCD00004459
Formel: C₄H₈O₃
Molecular Weight: 104,11 g/mol
Siedepunkt: 114 °C (12 mmHg)
Schmelzpunkt: 77…80 °C
Dichte: 1,24
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004459
CAS-Nummer: 594-61-6
EINECS: 209-848-8