2-Hydroxyisobuttersäure 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
α-Hydroxyisobuttersäure, 2-Hydroxy-2-methylpropionsäure, 2-Hydroxy-2-methylpropansäure
173100250
173101000
173100010
ACRO173100250EA
34.3
EUR
ACRO173100250
ACRO173101000
ACRO173100010
2-Hydroxyisobuttersäure 98%
2-Hydroxyisobuttersäure
Formel:
C₄H₈O₃ Molecular Weight: 104,11 g/mol Siedepunkt: 84 °C (1,5 mmHg) Schmelzpunkt: 77…81 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004459 CAS-Nummer: 594-61-6 EINECS: 209-848-8 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to cream Crystalline powder or crystals or needles |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 75 to 81 °C |
Titration with NaOH | ≥97.5 to 102.5 % |