β-Alanin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 3-Aminopropionsäure, 3-Aminopropansäure, H-Bala-OH, H-β-Ala-OH
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
146064-25G 146064-2KG 146064-500G
SIAL146064-25GEA 25.5 EUR
SIAL146064-25G SIAL146064-2KG SIAL146064-500G
β-Alanin, Sigma-Aldrich®
β-Alanin
Formel: C₃H₇NO₂
Molecular Weight: 89.09 g/mol
Siedepunkt: 201
Schmelzpunkt: 94
Dichte: 1.44 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008200
CAS-Nummer: 107-95-9
EINECS: 203-536-5
Merck Index: 13,00204