β-Alanin ≥99%, Millipore®
Lieferant: Merck
Synonyme: 3-Aminopropionsäure, 3-Aminopropansäure, H-Bala-OH, H-β-Ala-OH
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.01008.0250 1.01008.1000
1.01008.0250EA 67.1 EUR
1.01008.0250 1.01008.1000
β-Alanin ≥99%, Millipore®
β-Alanin
Formel: C₃H₇NO₂
Molecular Weight: 89.09 g/mol
Siedepunkt: 201
Schmelzpunkt: 94
Dichte: 1.44 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008200
CAS-Nummer: 107-95-9
EINECS: 203-536-5
Merck Index: 13,00204
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay 99% min
Heavy metals (as Pb) 0.001% max
Identity (IR-spectrum) passes test
TLC-test passes test