β-Alanin
Lieferant: BACHEM BIOCHEMICA
Synonyme:
3-Aminopropionsäure, 3-Aminopropansäure, H-Bala-OH, H-β-Ala-OH
4030329.0100
4030329.0250
BACE4030329.0100EA
0
EUR
BACE4030329.0100
BACE4030329.0250
β-Alanin
β-Alanin
Formel:
C₃H₇NO₂ Molecular Weight: 89.09 g/mol Siedepunkt: 201 Schmelzpunkt: 94 Dichte: 1.44 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008200 CAS-Nummer: 107-95-9 EINECS: 203-536-5 Merck Index: 13,00204 |