Cholesterin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 5-Cholesten-3β-ol, 3β-Hydroxy-5-cholesten, Cholesterol, Cholest-5-en-3β-ol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
C3045-100G C3045-25G C3045-5G
SIALC3045-100GEA 1480 EUR
SIALC3045-100G SIALC3045-25G SIALC3045-5G
Cholesterin, Sigma-Aldrich®
Cholesterin
Formel: C₂₇H₄₆O
Molecular Weight: 386.66 g/mol
Siedepunkt: 360
Schmelzpunkt: 147…150 °C
Dichte: 1.07 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00003646
CAS-Nummer: 57-88-5
EINECS: 200-353-2
Merck Index: 13,02221